Learn More
Sulfuric Acid, 1N, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10036090 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Imballaggio:
HDPE
Polycube
Dimensione della confezione:
10L
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10036090
Marca: JT Baker 7102.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
High quality grade volumetric solution is ready to use for laboratory and specialized industrial applications.
  • Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 0.5mol/L
Densità 1g/cm3 at 20°C
Metalli pesanti (come Pb) Max. 0.3 ppm
Odore Odorless
Imballaggio HDPE
Pressione del vapore 1.100 hPa (50°C)
Note sul grado di purezza Standardized potentiometrically against NIST SRM 351, Sodium Carbonate
Normalità 1N
Quantità 1 L
Viscosità 1 mPas at 20°C
Forma fisica Liquid
Peso formulazione 98.08g/mol
Grado BAKER ANALYZED