Learn More
Sulfuric Acid, 4M, Chem-Lab
Codice prodotto. p-8014421
Click to view available options
Quantità:
1 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11923313
Marca: Chem-Lab CL05.2624.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Ideal for titrations in laboratory applications. Sulfuric Acid, 4M, Chem-Lab is a solution of 392.32g H2SO4 per liter of water for use in volumetric analysis. Also known as battery acid, which is used in lead-acid batteries.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
pH <1
Colore Colorless
Composizione 392.32g H2SO4 per 1L H2O
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 4mol/L
Densità 1.23g/mL
Odore Odorless
Imballaggio Polyethylene
Normalità 8N (±0.016, 20°C)
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Soluble in Water
Peso formulazione 98.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid 4 mol/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid