Learn More
Sulfuric Acid, 72% Weight Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 11929252
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11929252
Marca: Chem-Lab CL02.2614.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Ideal for use as a reagent and neutralizing agent in laboratory applications. Sulfuric Acid, 72% Weight Solution, Chem-Lab is a solution of 1176g H2SO4 per liter of water for use in many titrations. It can cause can cause serious damage upon contact.
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specifica
Aspetto Colorless
pH <1
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composizione 1176g H2SO4 per 1L H2O
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Concentrazione 72% by weight
Densità 1.634g/mL
Odore Odorless
Imballaggio Polyethylene
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Viscosità 3.948 cSt
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid 72 weight % solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid