Learn More
Sulfuric acid, 72% w/w aq. soln.
Codice prodotto. p-7059911
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15432397
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045596.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Sulfuric acid has useful applications in domestic acidic drain cleaners, as a drying agent, as electrolytes in lead-acid batteries and various cleaning agents. It is also useful for mineral processing, fertilizer manufacture, oil refining, waste water processing and chemical synthesis. The sulfuric acid doped poly (m-aminophenol) is used as an aliphatic alcohol vapor sensor material. The catalytic decomposition of sulfuric acid on mixed Cr/Fe oxide shows useful application in sulfur-iodine cycle for hydrogen production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Colore Colorless to Yellow
Concentrazione 72% w/w aq. soln.
Odore Acrid
Quantità 1 L
Formula lineare H2SO4
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1830
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 98.08
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 72% w/w aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.