Learn More
Sulfuric acid 93-98%, Trace Metal™, for trace metal analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless |
| CAS | 7664-93-9 |
| Punto di fusione | 10°C |
| Punti di ebollizione | 290°C |
| Pressione del vapore | 1mmHg 146 |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | H2O4S |
| Viscosità | 21mPa at 25°C |
| Forma fisica | Liquid |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.