Learn More
Sulfuric Acid, 95-97%, Multicompendial, Chem-Lab
Codice prodotto. 13228283
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
GVB
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 13228283
Marca: Chem-Lab CL00.2632.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Very pure sulfuric acid for laboratory use. Meets ISO, Ph. Eur. specifications for trace analysis.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
CAS 7664-93-9
Densità 1.84g/mL
Imballaggio GVB
Sostanze riducenti <0.0002%
Residuo dopo la combustione <0.0005% (at 650°C)
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Numero MDL MFCD00064589
Numero UN UN1830
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity 95 to 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphuric acid 95-97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid