Learn More
Sulfuric Acid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle, Single ship
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfuric Acid |
| Imballaggio | Glass Bottle, Single ship |
| Gravità specifica | 1L = 1.84kg |
| Quantità | 500 mL |
| Peso formulazione | 98.08 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.