Learn More
Sulfuric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528604 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15528604
Marca: JT Baker 9390.0500
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conducting critical trace metal analysis.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus acids allow for testing of more trace metals with tighter specifications.
  • Quality assured for up to 64 trace metals tested to low parts-per-billion (ppb) levels
  • Lot to lot consistency ensures reliable results between tests
  • Space-saving HDPE packaging with low metallic extractables
  • Enhanced safety with tamper-evident caps
  • Environmentally-friendly recyclable HDPE bottles
  • Strict protocols in an ISO facility ensure quality in manufacturing
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
pH 2.4 (1.0M aq. soln.)
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 295°C to 315°C
Densità 1.84g/cm3 at 20°C
Odore Odorless
Imballaggio HDPE
Note sul grado di purezza For use in Trace Metal Analysis
Quantità 0.5 L
Viscosità 23 mPas at 20°C
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 98.08g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.