Learn More
Sulfuric acid concentrate, For 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15685290 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15685290
Marca: Honeywell-Fluka 383081EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
for 1L standard solution, 0.005 M H2SO4 (0.01N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid concentrate
Imballaggio Ampoule
Quantità 1 Pc.
Formula lineare H2SO4
Numero UN UN3264
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid concentrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid