Learn More
Sulfuric acid, Honeywell™
Codice prodotto. 16636173 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 16636173
Marca: Honeywell Research Chemicals 40254H2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Semiconductor grade (Honeywell 17831), 95-97%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Punti di ebollizione 310°C (1.013 hPa)
CAS min. % ≥1.00%, ≥50.00%
CAS max % <5.00%, ≤100.00%
Imballaggio Plastic Bottle
Note sul grado di purezza Semiconductor grade acid
Quantità 2.5 L
Formula molecolare H2O4S
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Beilstein 2037554
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid