Learn More
Sulfuric Acid (Optima™), Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-20549 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
FEP Bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11934091
Marca: Fisher Chemical A468250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
  • Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolutionICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture available on COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid
pH 0.3
Colore Colorless to Brown
Punto di fusione 10°C
Punti di ebollizione 290°C
Densità 1.84g/cm³
Imballaggio FEP Bottle
Pressione del vapore <0.001 mmHg at 20°C
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN 1830
Indice di Merck 15, 9104
Peso formulazione 98.07
Grado OPTIMA
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.