Learn More
Sulfuric Acid Solution 0.5M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
1 AMP
Descrizione
1AMP, Ampoule
Per analisi volumetrica
Specifica
Specifica
| pH | 1 |
| Colore | Colorless |
| CAS | 7664-93-9 |
| Punti di ebollizione | 120°C |
| Imballaggio | Ampoule |
| Quantità | 1 Ampule |
| Formula molecolare | H2O4S |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | MFCD00064589 |
| Sinonimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sulfuric acid, 5M solutrate concentrate for volumetric analysis (dilute 10x = 0.5M, (1N) working concentration)
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid