Learn More
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Product Code. 10734571 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bag in box
Flacone in plastica HDPE
Unit Size:
10L
1L
2.50L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10734571
Brand: Fisher Chemical J/8410/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H2O4S, CAS Number-7664-93-9, acide sulfurique, battery acid, vitriol brown oil, electrolyte acid, dipping acid, acidum sulfuricum, sulphuric acid, mattling acid, dihydrogen sulfate, oil of vitriol, 1L, 120 deg.C, CHEBI:26836, Colorless, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, sulfuric acid, 64589, 98.072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Sulfuric Acid Solution
pH 1
Colore Colorless
Punti di ebollizione 120°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid solution 2M (4N)
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid