Learn More
Sulfuric acid, TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15647320 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15647320
Marca: Honeywell-Fluka 847162.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
  • ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
  • sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
  • the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
  • packaged in high-quality containers appropriate for each product
  • the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Formula molecolare H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
Numero MDL MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name acido solforico
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
Nota nome TraceSELECT™, for trace analysis,≥95%
Punti di ebollizione 310°C
CAS min. % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <5.0000%
Densità 1.840 g/mL at 25 °C(lit.)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 2.5 L
Formula lineare H2SO4
Numero UN UN1830
Beilstein 2037554
Peso formulazione 98.08
Percent Purity ≥95%