Learn More
Sulfuryl chloride, 1.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. p-3213161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10433672
Marca: Thermo Scientific Acros 378151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuryl chloride
Nota nome 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7791-25-5, 75-09-2
Quantità 100 mL
Formula molecolare Cl2O2S
Formula lineare SO2Cl2
Numero MDL MFCD00011451
Indice di Merck 15, 9110
Sinonimo sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
InChI Key YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC Name sulfuryl dichloride
Molecular Weight (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Peso formulazione 134.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Aspetto Clear pale yellow solution
Gravità specifica 1.352
Densità 1.3520g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuryl chloride, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.