Learn More
Sulphur for AAS 1g/L H2O matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12903215 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12903215 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12903215 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70€
    43.51€ / 500mL
    Risparmia 16.19€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Sulphur
Imballaggio Bottle
CAS 7704-34-9
Forma fisica Liquid
Formula molecolare S
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Flame Single-element Standard Solution
SMILES [S]
IUPAC Name sulfur
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:26833