Learn More
Sulphuric Acid 0.5 M (1.0 N) Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11593012 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 11593012
Marca: Reagecon SU20501
Fully factorized, high purity, stable, certified product, developed and tested for acid/base titrations.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
  • Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
  • Certified to a specification of ± 0.1%.
  • Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
  • May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection of any of several properties.
  • Acid/base titrations, also called neutralization titrations, are used to determine either the amount of acid/base in a sample or the substance that can be converted to an acid/base.
Specifica
Concentrazione 0.5 M (1.0 N)
Imballaggio HDPE Bottle GL45
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SULPHURIC ACID 1.0N (0.5M)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid