Learn More
Sulphuric Acid 2.5 M (5.0 N) Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE Bottle GL45
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
- Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
- Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
- Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
- Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
- Certified to a specification of ± 0.1%.
- Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
- May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection of any of several properties.
- Acid/base titrations, also called neutralization titrations, are used to determine either the amount of acid/base in a sample or the substance that can be converted to an acid/base.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 2.5 M (5.0 N) |
| Imballaggio | HDPE Bottle GL45 |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- sulphuric acid 5.0N (2.5M)
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid