Learn More
Sulfuric Acid, Dilute, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11414749 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11414749
Marca: Reagecon 1086804
Manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Sulfuric Acid, Dilute, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent with 98g/L of H2SO4 in water for use in manual and automated titrations.
Dilute sulfuric acid is a strong acid and a good electrolyte. It is highly ionized and turns blue litmus red. It reacts with many metals, most hydroxides and oxides, some carbonates and sulfides, and some salts. This solution is prepared by adding 5.5mL sulphuric acid R to 60mL water, cooled and then diluted to 100mL, for a final concentration of 1M (98g/L).
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfuric acid
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Composizione 5.5mL sulfuric acid in 60mL water, diluted to 100mL with water
Concentrazione 1M
Odore Odorless
Imballaggio Tamper evident
Certificato di analisi Yes
Solvente o matrice Water
Quantità 1 L
Formula molecolare H2O4S
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00064589
Sinonimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC Name acido solforico
Molecular Weight (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Peso formulazione 98.1g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 98g/L H2SO4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SULPHURIC ACID, DILUTE
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid