Learn More
Tocris Bioscience™ SUN-B 8155
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18095992
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18095992
Marca: Tocris Bioscience™ 2550/50
Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist
Non-peptide calcitonin (CT) receptor agonist that fully stimulates cAMP production in CHO/hCTR cells (EC50 = 21 μM). Causes a significant reduction in serum calcium concentrations in vivo following i.p. administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 345893-91-6
Formula molecolare C14H15N3O3
Specifica
Materiale o nome chimico SUN-B 8155
Quantità 50 mg
Peso formulazione 273.29
Purezza >98%
Peso molecolare 273.292