Learn More
Sunifiram, MedChemExpress
Codice prodotto. 16407398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16407398
Marca: Medchem Express HY17550
MedChemExpress Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Sunifiram (DM-235) is a piperazine derived ampakine-like drug which has nootropic effects in animal studies with significantly higher potency than piracetam.
Specifica
Materiale o nome chimico Sunifiram
Forma fisica Solid
CAS 314728-85-3
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H18N2O2
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo DM-235
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (203.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (10.56 mM)
SMILES CCC(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)=O
Molecular Weight (g/mol) 246.3
Peso formulazione 246.3
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.