Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17852497 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
16 in.
17 in.
18 in.
20 in.
21 in.
22 in.
24in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
48 in.
Capacità (sistema imperiale):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Capacità (sistema imperiale) unitSize
17852497 16 in. 135 oz. pezzi 250
17822497 17 in. 176 oz. pezzi 250
17832507 21 in. 220 oz. pezzi 250
17842497 18 in. 198 oz. pezzi 250
17812507 22 in. 312 oz. pezzi 250
17892487 20 in. 258 oz. pezzi 250
17822507 22 in. 330 oz. pezzi 250
17812497 24in. 408 oz. pezzi 250
17852507 30 in. 510 oz. pezzi 250
17832497 28 in. 550 oz. pezzi 250
17842507 26 in. 486 oz. pezzi 250
17862497 24in. 510 oz. pezzi 250
17872507 30 in. 662 oz. pezzi 250
17882497 35 in. 790 oz. pezzi 250
17862507 30 in. 705 oz. pezzi 250
17872497 36 in. 920 oz. pezzi 250
17882507 30 in. 870 oz. pezzi 250
17892497 36 in. 1260 oz. pezzi 250
17802507 48 in. 1680 oz. pezzi 125
17802517 48 in. 2256 oz. pezzi 125
20 options
Codice prodotto. 17852497
Marca: Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS09.516
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Specifica
Peso base 88 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 135 oz.
Capacità (sistema metrico) 3.99 L
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Dark Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Materiale Non-woven Fabric
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 88 gsm
Senza lattice Yes
Spessore (sistema imperiale) 88 gsm
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Product Type Autoclave Bag