Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
16 in.
17 in.
18 in.
20 in.
21 in.
22 in.
24in.
26 in.
28 in.
30 in.
35 in.
36 in.
48 in.
Capacità (sistema imperiale):
135 oz.
176 oz.
198 oz.
220 oz.
258 oz.
312 oz.
330 oz.
408 oz.
486 oz.
510 oz.
550 oz.
662 oz.
705 oz.
790 oz.
870 oz.
920 oz.
1260 oz.
1680 oz.
2256 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
Descrizione
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Specifica
Specifica
| Peso base | 88 gsm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 258 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 7.6 L |
| Certificazione/Conformità | CoC |
| Tipo di chiusura | Self-adhesive |
| Colore | Dark Blue |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Materiale | Non-woven Fabric |
| Vedi altri risultati |