Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Beskrivelse
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
- Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
- Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
- Made in the USA
Tekniske data
Tekniske data
| Peso base | 88 gsm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1260 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 37.3 L |
| Certificazione/Conformità | CoC |
| Tipo di chiusura | Self-adhesive |
| Colore | Dark Blue |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
| Materiale | Non-woven Fabric |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?