Learn More
Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds
Codice prodotto. p-4524723 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12618396
Marca: Thermo Scientific™ E10/M8
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
  • Sizes fit most cassettes
  • Available in packs of 5
  • Rounded corners
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Profondità (sistema metrico) 15 mm