missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ SuperBroth Agar, Capsules
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
Quantity: 1kg
Descrizione
- Used for bacteria cell culture, gene expression, transformation, microbiologics
Specifica
Specifica
| Formato | Capsules |
| Tipo di media | Bacterial Media |
| Product Type | Microbiology Media |
| Quantità | 1 kg |
Esclusivamente per scopi di ricerca.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto