Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16634122 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Microcentrifuge Tube
Microcentrifuge Tube (Self-standing)
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16634122
Marca: Labcon 36418750009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Flat screw caps
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Sterile
Linea di prodotti SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Graduated No
Tipo di chiusura Attached Cap
RCF max 20,000 RCF
Product Type Microcentrifuge Tube (Self-standing)