Learn More
Labcon SuperClear™ 0.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16694112 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Microcentrifuge Tube
Microcentrifuge Tube (Self-standing)
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16694112
Marca: Labcon 36318700009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with caps that include integral ethylene propylene O-ring
  • Screw Cap Style Microcentrifuge Tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Flat screw caps
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Descrizione With caps in separate bags
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap
RCF max 20,000 RCF
Product Type Microcentrifuge Tube