Learn More
Labcon SuperClear™ 1.5 mL Freestanding Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16644122 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16644122
Marca: Labcon 36508700009
Edge
Centrifuging to 20,000 x G
  • Microcentrifuge tube
  • Without screw caps
  • Freestanding
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Imballaggio 500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterilità Non-sterile
Linea di prodotti SuperClear™ microcentrifuge tubes
Graduated No
Tipo di chiusura Not Included
RCF max 20,000 RCF