Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Dual-position Cap
Dual-position Internal Plug
Not Included
Plug Seal
Materiale:
Polypropylene Resin
Polypropylene USP Class VI Resin
Polystyrene
Quantità confezione:
1000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs
1000/Pk
125 Tubes/Bag, 8 Bags/Cs
125/Pk, 1000/Cs
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs
3000 Tubes/Bag, 1 Bag/Cs
3000/Pk
Colore:
Blue
Clear
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 125
pezzi 3000
pezzi 500
Descrizione
- Culture tube
- For cell culture and general laboratory use
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Freezable to -80°C
- Seal with plug or dual position caps
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| RCF max | 1500 RCF |
| Product Type | Culture Tube |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |