Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap
Imballaggio:
50 Tubes/Bag, 10 Bags/ Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags/Pk., 10 Pk./Cs.
500 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 5000
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- Screw Cap Style
- Includes molded graduations and labeling spot
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
| Imballaggio | 50 Tubes/Bag, 10 Bags/ Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Sterilità | Sterile |
| Show More |