Learn More
Labcon SuperClear™ Microcentrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Assorted
Blue
Clear
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
1.7 mL
2.0 mL
Cap Style:
Attached Caps
Extra Large Attached Caps
Tappo a pressione
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Microcentrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Assorted |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
| N. per confezione | 500 |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to 121°C |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Vedi altri risultati |