Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Codice prodotto. 17517926 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Product Type:
Conical Tube
Self-standing Tube
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 17517926
Marca: Labcon™ 36438750009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Microcentrifuge tubes with flat screw caps.
  • Flat caps with integral elastomeric seal
  • Cap includes soft gripping surface, molded graduations and labeling spot
  • If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Centrifuging to 20,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Cap Style Screw Cap
Certificazione/Conformità USP Class VI
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Materiale Polypropylene Resin
Formato Bagged
Da utilizzare con (applicazione) Centrifugation
Altezza (sistema metrico) 45.5 mm
Imballaggio 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags, 10 Bags/Cs.
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Sterilità Sterile
Linea di prodotti SuperClear™
Graduated No
RCF max 20,000 RCF
Diametro (sistema metrico) 10.4 mm
Product Type Self-standing Tube