Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes with Elastomeric Screw Caps
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Product Type:
Conical Tube
Self-standing Tube
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Flat caps with integral elastomeric seal
- Cap includes soft gripping surface, molded graduations and labeling spot
- If Sterile, Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical Labs
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Cap Style | Screw Cap |
| Certificazione/Conformità | USP Class VI |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Formato | Bagged |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifugation |
| Altezza (sistema metrico) | 44.8 mm |
| Imballaggio | 500 Tubes and 500 Caps in Separate Bags, 10 Bags/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Vedi altri risultati |