Learn More
Labcon SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes - 10 mL
Codice prodotto. 16636856 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
N. per confezione:
1/Pk.
50/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 16636856
Marca: Labcon 38141650069
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Validated Sterilization (ISO 11137) options for use in Research and Medical labs
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180, and IATA DGR UN3373 PI650 Mailing Tube Standards and Packaging Instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Includes attached cap and integral molded elastomeric seal
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,000 x G
  • Minimum Temperature: -80°C
  • Made in USA
Specifica
Product Type Specimen Collection and Transport Tube
Closure Included Yes
Graduated Yes
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Certificazione/Conformità IATA 95 kPa Certified, RNase/DNase Free, ATP Free, Endotoxin (Pyrogen) Free
Colore chiusura Purple
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 50 mL
Tipo di chiusura Screw Cap with Elastomeric Seal
Colore Clear
Descrizione Free Standing Tube
Diametro (sistema metrico) 29 mm
Da utilizzare con (applicazione) IATA DGR UN3373 Transportation
Graduazioni 1 mL
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Etichetta Frosted Writing Panel
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
N. per custodia 100/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Valori nominali RCF 12,000 x g
Larghezza (sistema metrico) 15.2 mm