Learn More
Cytiva Superdex™ 30 Prep Grade
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
150 mL
Dimensione della confezione:
150mL
Descrizione
- Gel filtration medium
- For purifying proteins of molecular weight range up to 10000
- Average particle size: 34μm
- Matrix: composite of cross-linked agarose and dextran
- pH stability working range
- Available in 150mL bottle
Specifica
Specifica
| Quantità | 150 mL |
| Portata | 10 to 50 cm/hr. |
| Dimensione particelle | 24 to 44 μm |
| Product Type | Superdex Media |
| Formato | Solid Spherical Bead |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation, polishing and product formulation of Peptides and small Proteins |
| Pressione max | 70psi |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Support Type | Composite of cross-linked Agarose and Dextran |
| Tipo di campione | Peptides and small Proteins |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Superdex 30 prep grade, 150 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.