Learn More
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Microscope Slides, Cut
Codice prodotto. 10457673 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Pink
Purple
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10457673
Marca: Thermo Scientific™ AAAA000086##32E00MNZ10MH#
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The printed Thermo Scientific™ SuperFrost tab is impervious to virtually all common laboratory chemicals and reagents. A wide range of colors (7 standard colors) allows several examination specimens to be labeled and archived simply and clearly.
  • Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
  • The writing area is resistant to all common solvents
  • SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
  • Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Colore Purple
Certificazione/Conformità ISO8037/I
Rivestimento Senza rivestimento
Quantità 50/Box, 5000 in outer carton
Superficie di scrittura