Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Orange
Rosa
Verde
White
Stile angolo:
Clipped
Traditional
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
- Nessuno spreco di denaro per adesivi costosi
- Rivestimento affidabile e uniforme
- Perdita del campione minima
- Azione adesiva affidabile e sicura
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Edges | Smerigliatura a 90° |
| Tipo | Vetrino adesivo |
| Colore | Rosa |
| Stile angolo | Traditional |
| Quantità | 72/PK |