Learn More
Epredia™ Vetrini con adesione SuperFrost Plus™
La ridotta perdita di tessuti durante la colorazione determina tempi di analisi rapidi e consente di ridurre il rischio di sprecare i tessuti e di dover ripetere i test. I vetrini Thermo Scientific™ SuperFrost Plus sono ideali per le sezioni di tessuto congelate, fissate in formalina o incluse in paraffina e per le preparazioni citologiche.
33.80€ - 125.00€
Specifica
Edges Smerigliatura a 90°
Tipo Vetrino adesivo
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Quantità 72/conf.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Colore Stile angolo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Stile angolo Prezzo Quantità e disponibilità  
10149870
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J1800AMNZ
White Traditional
125.00€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12312148
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J1830AMNZ
Giallo Traditional
41.10€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11950657
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J1810AMNZ
Blu Traditional
41.65€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10354365
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J1820AMNZ
Rosa Traditional
33.80€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12625336
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J1840AMNZ
Verde Traditional
42.45€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15264653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J7850AMNZ
Orange Clipped
34.25€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15438060
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
J7800AMNZ
White Clipped
39.10€
pezzi 72
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nessuna perdita di tempo in procedure di rivestimento dei vetrini
  • Nessuno spreco di denaro per adesivi costosi
  • Rivestimento affidabile e uniforme
  • Perdita del campione minima
  • Azione adesiva affidabile e sicura
Specifica
Specifica
Smerigliatura a 90°
75 mm
72/conf.
Vetrino adesivo
25 mm