Learn More
Cytiva Superloop™ Glass Tubes
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For 10 mL Superloop
For 50 mL Superloop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Superloop™ allows the introduction of large sample volumes into a pressurized fluid system. It replaces a simple sample loop.
- Replacement 10mL or 50mL glass tube with thread and groove
- Made of borosilicate glass
- Tube has a graduated scale of 1mL increments
- Used together with the Injection Valve MV-7 or INV-907
Specifica
Specifica
| Tipo | Replacement Glass Tube |
| Stile | Graduated, with thread and groove |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Dimensioni (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Liquid Chromatograpy |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For 50 mL Superloop |