Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16641923 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 576
Codice prodotto. 16641923
Marca: Labcon™ 10682600009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These low retention pipette tips boast UltraFine™ points.
  • Fits 1200 μL Rainin™ LTS Style Pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • Ultra low fluid retention
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 1200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 88.9 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Formato Ricarica
Stile punta UltraFine
Quantità 480 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Shipping Condition Room Temperature
ACT Label Yes
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS
Graduato No
Product Line SuperSlik Low Retention
Materiale Polypropylene Resin