Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 1200 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 576
Descrizione
- Fits 1200 μL Rainin™ LTS Style Pipettors
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Ultra low fluid retention
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 88.9 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
| Vedi altri risultati |