Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 200 μL Low Retention Pipette Tips with Wide Bore
Codice prodotto. 17517866 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Rack, 96
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 17517866
Marca: Labcon™ 11648000009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
These pipette tips with beveled points offer low retention and are available bagged or racked.
  • Fits most standard 200 μL pipettes
  • With 1.45 mm orifice for viscous samples
  • If sterile, have undergone Validated Sterilization (ISO 11137) for use in Research and Medical labs
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2in.
Lunghezza (sistema metrico) 49.7 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Dichiarazioni di pulizia Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Micropipetting
Formato Bagged
Stile punta Wide Orifice
Quantità 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
Monouso Single-use
Graduato No
Materiale Polypropylene Resin