Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 250 μL Low Retention Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16611923 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
Bagged
Rack, 96
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 16611923
Marca: Labcon™ 10672600009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These low retention pipette tips with UltraFine™ points are low mounting with ejection forces less than 3 kg.
  • Ultra low fluid retention
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Made in USA
Specifica
Volume (sistema metrico) 250 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.01 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51.3 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Formato Ricarica
Stile punta UltraFine
Quantità 960 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
Shipping Condition RT
ACT Label Yes
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rainin LTS
Graduato Yes
Product Line SuperSlik Low Retention
Materiale Polypropylene Resin
Graduazioni 10, 50, 100, 200 μL