Learn More
Memmert™ Support Basket with Perforated Mounting Shelf
Codice prodotto. 17120345 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17120345
Marca: Memmert™ WTB24B48814
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Support basket with perforated mounting shelf for conical flasks clips
  • Use of test tube racks not possible
  • Has grid perforations to take clips for conical flasks
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) WTB24
Tipo Support Basket With Perforated Mounting Shelf (Stainless Steel)
Materiale Stainless Steel