Learn More
Memmert™ Support Basket with Perforated Mounting Shelf
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Use of test tube racks not possible
- Has grid perforations to take clips for conical flasks
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | WTB50 |
| Tipo | Support Basket With Perforated Mounting Shelf (Stainless Steel) |
| Materiale | Stainless Steel |