Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ PTFE Support Screen Gasket
Codice prodotto. 11888532
Click to view available options
Materiale:
Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11888532
Marca: DWK Life Sciences 9537120000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Kimble™ Ultra-Ware™ PTFE Support Screen Gasket is suitable for use with Kimble™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assemblies.
  • Product Type: Support Screen Gasket
  • Material: PTFE
  • Size: 25 mm
  • For Use with: Kimble™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assembly
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kimble Ultra-Ware Microfiltration Assembly
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
N. per confezione 25 Pk.
Tipo Gasket
Diametro (sistema metrico) 25 mm