Learn More
OHAUS™ Supporto Telescopic-H
Codice prodotto. 17141001 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
105.000 x 30.000 x 7.000 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 17141001
Marca: OHAUS™ 30586772
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support Stand for use with overhead stirrers.
  • Overhead Stirrer Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Altezza (sistema metrico) 7.000 cm
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Peso (sistema metrico) 4.800 kg
Dimensioni (L x P x A) 105.000 x 30.000 x 7.000 cm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis