Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes
Descrizione
- Very chemically resistant
- Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 3500 μL |
| Materiale | Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Include | PTFE stopper |
| Quantità | Each |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | UV/VIS (200 to 2500 nm) |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Vedi altri risultati |