Learn More
Semperit™ Guanti chirurgici in lattice Sempermed Supreme™
Codice prodotto. p-8002743
Click to view available options
Size:
8.5
Dimensione della confezione:
50 paia
Codice prodotto. 12495020
Marca: Semperit™ 3000006095
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanti chirurgici in lattice di gomma naturale Sempermed Supreme™ per esigenze chirurgiche. Dispongono delle seguenti certificazioni: EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223.
  • Sterile
  • Bianco naturale
  • Non talcati
  • Polsino arrotolato
  • Monouso
Specifica
Certificazione/Conformità EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Colore Bianco
Monouso
Materiale Lattice in gomma naturale
Powdered Non talcati
Size 8.5
Sterilità
Spessore (sistema metrico) 0.19 - 0.23mm
Stile polso guanto Arrotolato
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm